Ethylisothiocyanatformiat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethoxycarbonyl isothiocyanate
OR59819-100G
OR59819-25G
OR59819-5G
APOSOR59819-100GEA
271
EUR
APOSOR59819-100G
APOSOR59819-25G
APOSOR59819-5G
Ethylisothiocyanatformiat 98%
Ethylisothiocyanatformiat
Formel:
C₄H₅NO₂S Molecular Weight: 131,16 g/mol Siedepunkt: 56 °C/18mmHg Dichte: 1,112 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 50 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004814 CAS-Nummer: 16182-04-0 EINECS: 240-318-9 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...