2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
OR5982-25G OR5982-100G
APOSOR5982-25GEA 33.5 EUR
APOSOR5982-25G APOSOR5982-100G
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Formel: C₁₅H₁₂Br₂
Molecular Weight: 352,07 g/mol
Schmelzpunkt: 180…181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00099471
CAS-Nummer: 28320-32-3