3-Chlorbenzonitril 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: m-Chlorobenzonitrile

OR5983-100G OR5983-25G
APOSOR5983-100GEA 132 EUR
APOSOR5983-100G APOSOR5983-25G
3-Chlorbenzonitril 99%
3-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₄ClN
Molecular Weight: 137,57 g/mol
Siedepunkt: 94 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001798
CAS-Nummer: 766-84-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR