4-(4-Chlorbenzoyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59834-1G OR59834-5G
APOSOR59834-1GEA 98.6 EUR
APOSOR59834-1G APOSOR59834-5G
4-(4-Chlorbenzoyl)pyridin
4-(4-Chlorbenzoyl)pyridin
Formel: C₁₂H₈ClNO
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006431
CAS-Nummer: 14548-48-2