2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59838-1G OR59838-5G OR59838-25G
APOSOR59838-1GEA 30.6 EUR
APOSOR59838-1G APOSOR59838-5G APOSOR59838-25G
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O₂S
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06795939
CAS-Nummer: 14161-09-2