2-Amino-6-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5984-1G OR5984-25G OR5984-5G
APOSOR5984-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5984-1G APOSOR5984-25G APOSOR5984-5G
2-Amino-6-methoxypyridin
2-Amino-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972542
CAS-Nummer: 17920-35-3