2,5-Dichlorbenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR59857-1G OR59857-250MG
APOSOR59857-1GEA 24.8 EUR
APOSOR59857-1G APOSOR59857-250MG
2,5-Dichlorbenzoylchlorid
2,5-Dichlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₃O
Molecular Weight: 209.46 g/mol
Siedepunkt: 95 °C/11.2mmHg
Schmelzpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035821
CAS-Nummer: 2905-61-5
EINECS: 220-812-0
UN: 3261
ADR: 8 III