(2-Hydroxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxyphenylacetic acid
OR5987-25G
OR5987-100G
OR5987-500G
APOSOR5987-25GEA
21.9
EUR
APOSOR5987-25G
APOSOR5987-100G
APOSOR5987-500G
(2-Hydroxyphenyl)essigsäure 98%
(2-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄OH)CH₂COOH Schmelzpunkt: 145…147 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004323 CAS-Nummer: 614-75-5 EINECS: 210-393-2 |