2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59871-1G
OR59871-250MG
APOSOR59871-1GEA
58
EUR
APOSOR59871-1G
APOSOR59871-250MG
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
Formel:
C₇H₃BrClNS Schmelzpunkt: 119 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
28948-61-0 |