5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine, 5-bromo-, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
OR59876-25G OR59876-5G
APOSOR59876-25GEA 33.5 EUR
APOSOR59876-25G APOSOR59876-5G
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel: C₂H₂BrN₃S
Molecular Weight: 180,02 g/mol
Schmelzpunkt: 178…182 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464325
CAS-Nummer: 37566-39-5