(4-Hydroxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
OR5988-100G OR5988-500G OR5988-1KG
APOSOR5988-100GEA 21.9 EUR
APOSOR5988-100G APOSOR5988-500G APOSOR5988-1KG
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure 98%
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: 149…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004347
CAS-Nummer: 156-38-7
EINECS: 205-851-3