2-Methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylthiazole-5-carboxylic acid
OR59883-1G OR59883-250MG
APOSOR59883-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59883-1G APOSOR59883-250MG
2-Methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
Molecular Weight: 143.1637 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01760300
CAS-Nummer: 40004-69-1