3-Formylbenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxybenzaldehyd, Isophthalaldehydsäure
OR59888-25G OR59888-100G
APOSOR59888-25GEA 150 EUR
APOSOR59888-25G APOSOR59888-100G
3-Formylbenzoesäure 95%
3-Formylbenzoesäure
Formel: C₈H₆O₃
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Schmelzpunkt: 173…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039575
CAS-Nummer: 619-21-6
EINECS: 210-585-6