2-Thiophenmethanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Hydroxymethyl)thiophen, Thiophen-2-methanol, 2-Thienylmethanol
OR59889-100G
OR59889-25G
OR59889-500G
APOSOR59889-100GEA
97.3
EUR
APOSOR59889-100G
APOSOR59889-25G
APOSOR59889-500G
2-Thiophenmethanol 99%
2-Thiophenmethanol
Formel:
C₅H₆OS Molecular Weight: 114,17 g/mol Siedepunkt: 206…207 °C Dichte: 1,205 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005454 CAS-Nummer: 636-72-6 EINECS: 211-264-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...