(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Homoveratrumsäure
OR5989-500G
APOSOR5989-500GEA 105 EUR
APOSOR5989-500G
(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure 98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 196,2 g/mol
Schmelzpunkt: 97…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004335
CAS-Nummer: 93-40-3