Cyclopropylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR59893-25G
OR59893-5G
APOSOR59893-25GEA
232
EUR
APOSOR59893-25G
APOSOR59893-5G
Cyclopropylessigsäure
Cyclopropylessigsäure
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100.12 g/mol Siedepunkt: 189…191 °C Dichte: 1.076 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041544 CAS-Nummer: 5239-82-7 UN: 3265 ADR: 8 II |