Ethyl-3-amino-3-oxopropanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl malonate monoamide, Ethyl 3-amino-3-oxopropanoate
OR59898-5G
OR59898-1G
APOSOR59898-5GEA
79.9
EUR
APOSOR59898-5G
APOSOR59898-1G
Ethyl-3-amino-3-oxopropanoate 98%
Ethyl-3-amino-3-oxopropanoate
Formel:
C₅H₉NO₃ Molecular Weight: 131,1300 g/mol Schmelzpunkt: 47…50 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043150 CAS-Nummer: 7597-56-0 |