2-Brom-5-chlorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59899-5G
APOSOR59899-5GEA
27.7
EUR
APOSOR59899-5G
2-Brom-5-chlorphenol 97%
2-Brom-5-chlorphenol
Formel:
C₆H₄BrClO Molecular Weight: 207,45 g/mol Schmelzpunkt: 63…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00142870 CAS-Nummer: 13659-23-9 |