(3,4,5-Trimethoxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
OR5990-100G
OR5990-5G
APOSOR5990-100GEA
151
EUR
APOSOR5990-100G
APOSOR5990-5G
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)essigsäure 98%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH Molecular Weight: 226.23 g/mol Siedepunkt: 352 Schmelzpunkt: 117…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004336 CAS-Nummer: 951-82-6 EINECS: 213-456-2 |