1-(p-Toluolsulfonyl)imidazol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(P-Toluenesulphonyl)imidazole, 1-Tosylimidazole

OR59904-5G OR59904-100G OR59904-25G OR59904-500G
APOSOR59904-5GEA 14.7 EUR
APOSOR59904-5G APOSOR59904-100G APOSOR59904-25G APOSOR59904-500G
1-(p-Toluolsulfonyl)imidazol
1-(p-Toluolsulfonyl)imidazol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005285
CAS-Nummer: 2232-08-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR