Diethyl(4-methoxybenzyl)phosphonat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
OR59905-10G OR59905-50G
APOSOR59905-10GEA 135 EUR
APOSOR59905-10G APOSOR59905-50G
Diethyl(4-methoxybenzyl)phosphonat
Diethyl(4-methoxybenzyl)phosphonat
Formel: C₁₂H₁₉O₄P
Molecular Weight: 258.25 g/mol
Siedepunkt: 136…138 °C/0.7mmHg
Dichte: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015662
CAS-Nummer: 1145-93-3