4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, 4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR59906-1G
APOSOR59906-1GEA 374 EUR
APOSOR59906-1G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₂BNO₃
Molecular Weight: 275,1511 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863908
CAS-Nummer: 400727-57-3