3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
OR59907-1G OR59907-5G
APOSOR59907-1GEA 105 EUR
APOSOR59907-1G APOSOR59907-5G
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester 98%
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₂BNO₃
Molecular Weight: 275.1500 g/mol
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863907
CAS-Nummer: 832114-07-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable