2,6-Dichlor-p-benzochinon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone
OR59912-5G
APOSOR59912-5GEA
108
EUR
APOSOR59912-5G
2,6-Dichlor-p-benzochinon 95%
2,6-Dichlor-p-benzochinon
Formel:
C₆H₂Cl₂O₂ Molecular Weight: 176,99 g/mol Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037159 CAS-Nummer: 697-91-6 |