1,2,4,5-Tetramethyl-3,6-dinitrobenzol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Dinitrodurene, Dinitrodurene
OR59914-25G OR59914-5G OR59914-1G
APOSOR59914-25GEA 195 EUR
APOSOR59914-25G APOSOR59914-5G APOSOR59914-1G
1,2,4,5-Tetramethyl-3,6-dinitrobenzol 97+%
1,2,4,5-Tetramethyl-3,6-dinitrobenzol
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₄
Molecular Weight: 224,22 g/mol
Schmelzpunkt: 208…211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007164
CAS-Nummer: 5465-13-4
EINECS: 226-766-8