2-Brom-5-methoxyanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59916-100G OR59916-25G OR59916-5G
APOSOR59916-100GEA 115 EUR
APOSOR59916-100G APOSOR59916-25G APOSOR59916-5G
2-Brom-5-methoxyanilin 97%
2-Brom-5-methoxyanilin
Formel: C₇H₈BrNO
Molecular Weight: 202,0500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070741
CAS-Nummer: 59557-92-5