Neocuproin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin
OR59924-100G OR59924-25G OR59924-5G
APOSOR59924-100GEA 420 EUR
APOSOR59924-100G APOSOR59924-25G APOSOR59924-5G
Neocuproin 98%
Neocuproin
Formel: C₁₄H₁₂N₂
Molecular Weight: 208,26 g/mol
Schmelzpunkt: 159 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004973
CAS-Nummer: 484-11-7
EINECS: 207-601-9