1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Amino-1-methylindazole, 7-Amino-1-methyl-1H-indazole
OR59931-1G OR59931-5G OR59931-250MG
APOSOR59931-1GEA 65.4 EUR
APOSOR59931-1G APOSOR59931-5G APOSOR59931-250MG
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
Formel: C₈H₉N₃
Molecular Weight: 147.18 g/mol
Schmelzpunkt: 131…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09870043
CAS-Nummer: 41926-06-1