Ethyl-3-isochinolincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-isoquinolinecarboxylate
OR59951-5G
APOSOR59951-5GEA 150 EUR
APOSOR59951-5G
Ethyl-3-isochinolincarboxylat 97%
Ethyl-3-isochinolincarboxylat
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Molecular Weight: 201,2200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10566077
CAS-Nummer: 50458-79-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III