(2,3-Dichlorphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3-Dichlorophenylacetic acid
OR59959-100G
OR59959-25G
APOSOR59959-100GEA
116
EUR
APOSOR59959-100G
APOSOR59959-25G
(2,3-Dichlorphenyl)essigsäure
(2,3-Dichlorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH Molecular Weight: 205.04 g/mol Schmelzpunkt: 130…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861393 CAS-Nummer: 10236-60-9 |