Kaliumthioacetat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium ethanethioate
OR59966-100G OR59966-25G
APOSOR59966-100GEA 43.5 EUR
APOSOR59966-100G APOSOR59966-25G
Kaliumthioacetat
Kaliumthioacetat
Formel: C₂H₃KOS
Molecular Weight: 114,21 g/mol
Schmelzpunkt: 240 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00137704
CAS-Nummer: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
UN: 3335
ADR: 9,III