Tebuconazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol
OR59970-5G
APOSOR59970-5GEA 37.7 EUR
APOSOR59970-5G
Tebuconazole 97%
Tebuconazole
Formel: C₁₆H₂₂ClN₃O
Molecular Weight: 307,82 g/mol
Schmelzpunkt: 102,4 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02674797
CAS-Nummer: 107534-96-3