Fumarsäuremonomethylester
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (E)-4-methoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monomethyl Fumarate, Fumaric acid monomethyl ester, Methyl Hydrogen Fumarate
OR59971-100G OR59971-25G
APOSOR59971-100GEA 60.9 EUR
APOSOR59971-100G APOSOR59971-25G
Fumarsäuremonomethylester
Fumarsäuremonomethylester
Formel: C₅H₆O₄
Molecular Weight: 130.1 g/mol
Schmelzpunkt: 143…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063174
CAS-Nummer: 2756-87-8