Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrahydro-2H-pyran-4-thiocarboxamide
OR59976-1G OR59976-250MG
APOSOR59976-1GEA 328 EUR
APOSOR59976-1G APOSOR59976-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide 90%
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide
Formel: C₆H₁₁NOS
Molecular Weight: 145.22 g/mol
Schmelzpunkt: 162…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10700048
CAS-Nummer: 88571-77-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III