4-Isopropylphenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Isopropylphenyl)acetic acid
OR59979-25G
APOSOR59979-25GEA 172 EUR
APOSOR59979-25G
4-Isopropylphenylessigsäure 98%
4-Isopropylphenylessigsäure
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Schmelzpunkt: 51…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041035
CAS-Nummer: 4476-28-2
EINECS: 224-755-2