Ethyl α-bromphenylacetat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl alpha-bromophenylacetate
OR59981-10G OR59981-250G OR59981-50G
APOSOR59981-10GEA 161 EUR
APOSOR59981-10G APOSOR59981-250G APOSOR59981-50G
Ethyl α-bromphenylacetat
Ethyl α-bromphenylacetat
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Molecular Weight: 243.10 g/mol
Siedepunkt: 164 °C/30mmHg
Dichte: 1.389 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013536
CAS-Nummer: 2882-19-1
EINECS: 220-735-2
UN: 3265
ADR: 8 III