(2-Methoxyethoxy)acetylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR59982-1G OR59982-5G
APOSOR59982-1GEA 115 EUR
APOSOR59982-1G APOSOR59982-5G
(2-Methoxyethoxy)acetylchlorid 95%
(2-Methoxyethoxy)acetylchlorid
Formel: C₅H₉ClO₃
Molecular Weight: 152.5762 g/mol
Siedepunkt: 71…75 °C/10mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02094014
CAS-Nummer: 16024-55-8
UN: 3265
ADR: 8 II