5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR59996-1G
OR59996-250MG
APOSOR59996-1GEA
0
EUR
APOSOR59996-1G
APOSOR59996-250MG
5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride 95%
5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride
Formel:
C₅H₅ClO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109334 CAS-Nummer: 69815-95-8 UN: 3265 ADR: 8,III |