(R)-(-)-sec-Butylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-(-)-2-Butylamin, (R)-(-)-2-Aminobutan
OR59999-1G OR59999-250MG OR59999-5G
APOSOR59999-1GEA 139 EUR
APOSOR59999-1G APOSOR59999-250MG APOSOR59999-5G
(R)-(-)-sec-Butylamin
(R)-(-)-sec-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
Molecular Weight: 73.14 g/mol
Siedepunkt: 63 °C
Schmelzpunkt: -104
Dichte: 0.722 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –19 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064416
CAS-Nummer: 13250-12-9
UN: 2733
ADR: 3+8 II