(S)-(+)-sec-Butylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-2-Aminobutan, (S)-(+)-2-Butylamin
OR60000-250MG
APOSOR60000-250MGEA 223 EUR
APOSOR60000-250MG
(S)-(+)-sec-Butylamin 98%
(S)-(+)-sec-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
Molecular Weight: 73,14 g/mol
Siedepunkt: 63 °C
Schmelzpunkt: –105 °C
Dichte: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –19 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064417
CAS-Nummer: 513-49-5
EINECS: 208-164-7
UN: 2733
ADR: 3+8,II