2-Hydroxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60007-1G OR60007-5G
APOSOR60007-1GEA 0 EUR
APOSOR60007-1G APOSOR60007-5G
2-Hydroxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
2-Hydroxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06795671
CAS-Nummer: 1054483-78-1