7-Amino-2-methylindazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60014-1G OR60014-5G OR60014-250MG
APOSOR60014-1GEA 24.8 EUR
APOSOR60014-1G APOSOR60014-5G APOSOR60014-250MG
7-Amino-2-methylindazole
7-Amino-2-methylindazole
Formel: C₈H₉N₃
Molecular Weight: 147.18 g/mol
Schmelzpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03787880
CAS-Nummer: 90223-02-2