4-Borono-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(2-Amino-2-carboxyethyl)benzeneboronic acid
OR60017-1G
OR60017-5G
APOSOR60017-1GEA
250
EUR
APOSOR60017-1G
APOSOR60017-5G
4-Borono-DL-phenylalanine
4-Borono-DL-phenylalanine
Formel:
C₉H₁₂BNO₄ Molecular Weight: 209.01 g/mol Schmelzpunkt: 270 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01863704 CAS-Nummer: 90580-64-6 |