3-(4-Hydroxyphenyl)-7-chromanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60026-1G OR60026-5G
APOSOR60026-1GEA 26.1 EUR
APOSOR60026-1G APOSOR60026-5G
3-(4-Hydroxyphenyl)-7-chromanol
(+/-)-Equol
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016662
CAS-Nummer: 94105-90-5