2,6-Dichlornicotinonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,6-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
OR60049-25G
APOSOR60049-25GEA
104
EUR
APOSOR60049-25G
2,6-Dichlornicotinonitril 97%
2,6-Dichlornicotinonitril
Formel:
C₆H₂Cl₂N₂ Molecular Weight: 173.00 g/mol Schmelzpunkt: 121…125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411341 CAS-Nummer: 40381-90-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |