7-Amino-1-tetralon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Amino-alpha-tetralone, 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR60056-1G
OR60056-500MG
APOSOR60056-1GEA
147
EUR
APOSOR60056-1G
APOSOR60056-500MG
7-Amino-1-tetralon
7-Amino-1-tetralon
Formel:
C₁₀H₁₁NO Molecular Weight: 161.2 g/mol Schmelzpunkt: 138…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07369817 CAS-Nummer: 22009-40-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |