1H-Indazol-5-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60062-1G OR60062-5G
APOSOR60062-1GEA 23.2 EUR
APOSOR60062-1G APOSOR60062-5G
1H-Indazol-5-carbonsäure
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162.15 g/mol
Schmelzpunkt: 318…322 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06804570
CAS-Nummer: 61700-61-6