1H-Indazol-7-carbonsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR60064-1G OR60064-10G OR60064-5G
APOSOR60064-1GEA 29 EUR
APOSOR60064-1G APOSOR60064-10G APOSOR60064-5G
1H-Indazol-7-carbonsäure 97%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 222…225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06804572
CAS-Nummer: 677304-69-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR