2-Chlor-4-hydroxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60066-25G OR60066-5G OR60066-1G
APOSOR60066-25GEA 58 EUR
APOSOR60066-25G APOSOR60066-5G APOSOR60066-1G
2-Chlor-4-hydroxypyridin
2-Chlor-4-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄ClNO
Molecular Weight: 129.55 g/mol
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646108
CAS-Nummer: 17368-12-6
EINECS: 241-399-3