5-Aminopyridin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-6-hydroxypyridine, 5-Amino-2(1H)-pyridone
OR60068-5G
OR60068-100G
OR60068-25G
APOSOR60068-5GEA
75.4
EUR
APOSOR60068-5G
APOSOR60068-100G
APOSOR60068-25G
5-Aminopyridin-2(1H)-one
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Formel:
C₅H₆N₂O Molecular Weight: 110,12 g/mol Schmelzpunkt: 180 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03427652 CAS-Nummer: 33630-94-3 |